Learn More
Perclorato de calcio tetrahidrato, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Calcium perchlorate tetrahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | CaCl2O8·4H2O |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.04 |
| Porcentaje de pureza | 12.2 to 13.5% (Calcium) |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
Sécurité et traitement
- Calcium perchlorate tetrahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.