Learn More
Perclorato de calcio tetrahidrato, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055153 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055153 100 g Frasco de vidrio 100 g
10310144 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055153 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 390631000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15627-86-8 | CaCl2O8·4H2O | 311.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15627-86-8
Fórmula molecular CaCl2O8·4H2O
Peso molecular (g/mol) 311.04
Número MDL MFCD00191895
Spécification
Nombre del producto químico o material Calcium perchlorate tetrahydrate
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2O8·4H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.04
Porcentaje de pureza 12.2 to 13.5% (Calcium)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium perchlorate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.