Learn More
Pantotenato de calcio, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15507914 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15507914 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 g
15517914 1 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15507914 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 144303
CAS 137-08-6
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Peso molecular (g/mol) 476.54
Número MDL MFCD00002766
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
Nombre IUPAC Calcio bis(3-(2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanamido)propanoato)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Pantothenate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.54
Grado USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha