Learn More
Pantotenato de calcio, Mikromol™
Descripción
Pantotenato de calcio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Pantothenate |
| CAS | 137-08-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium Pantothenate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | 2 C9 H16 N O5 . Ca |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt, beta-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, Calcium D-(+)-N-(alpha,gamma-dihydroxy-beta,beta-dimethylbutyryl)-beta-alaninate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-alanine calcium, SKF-D-58861X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoato |
| Mostrar más |