Learn More
Óxido de calcio, TRC
Código de producto. 30344409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344409 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30344409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1456505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium oxide
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Cantidad 5 g
Sinónimo Airlock, Bell CML 41, Bell CML(E), Bell CML(P), Borumikku, Burnt lime, CA 602, CAC 20209A, CML 21, CML 31, CML 35, CML 35S, CSQ, Calcia, Calcia (CaO), Calciogreen, Calcium monoxide, Caloxal CPA, Caloxol CP 2, Caloxol W 3, Caltrac
Fórmula InChI InChI=1S/Ca.O
SMILES O=[Ca]
Nombre IUPAC oxocalcio
Peso molecular (g/mol) 56.077
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.9575