Learn More
Calcium Oxide, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15632700 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632700 500 g Poly Bottle 500 g
15622700 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15632700 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 248568500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nombre IUPAC calcium oxidandiide
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Nombre del producto químico o material Calcium Oxide
Punto de fusión 2572°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CaO
Número UN UN1910
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08g/mol
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.3g/mL at 25°C