Learn More
Óxido de calcio, extra puro, SLR, polvo, Fisher Chemical
Código de producto. 10305030 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10305030 1 kg 1 KG
1 options
Código de producto. 10305030 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1 kg, Jarra de plástico para polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Punto de fusión 2570°C
CAS 1305-78-8
Color Beige
pH 12.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CaO
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Ca++]
Nombre IUPAC oxocalcio
Peso molecular (g/mol) 56.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.