Learn More
Óxido de calcio, extra puro, SLR, masa, Fisher Chemical
Código de producto. 10457630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10457630 1 kg 1 KG
1 options
Código de producto. 10457630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2100/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Punto de fusión 2570°C
CAS 1305-78-8
Color Beige
pH 12.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CaO
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Ca++]
Nombre IUPAC calcium oxidandiide
Peso molecular (g/mol) 56.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide lump
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2