Learn More
Monohidrato de oxalato de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium oxalate |
| Punto de fusión | 200°C |
| Nombre de nota | monohydrate |
| Forma física | Polvo/protuberancia |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.11 (128.10anhydrous) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.12 |
Seguridad y manipulación
- Calcium oxalate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxalate monohydrate