Learn More
Oxalato de calcio monohidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10537742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10537742 5 g Frasco de vidrio 5 g
10442771 500 g Frasco de vidrio 500 g
10197243 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10537742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-28-5
Fórmula molecular C2H2CaO5
Peso molecular (g/mol) 146.11
Número MDL MFCD00150039
Clave InChI LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
Nombre IUPAC calcio;oxalato;hidrato
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium oxalate monohydrate
Punto de fusión 200.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (COO)2Ca·H2O
Número UN 2811
Índice Merck 14, 1685
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid,soluble in dilute hcl or hno3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 13% max. (200°C)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.