Learn More
Patrón de aceite de calcio en aceite base, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16361196 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16361196 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 16361196 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGCA82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.14€
    74.53€ / 50 g
    Ahorro 9.61€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ca1000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-70-2, 8042-47-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.5, 99.5
Fórmula molecular Ca
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:29320
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix N.º decat.
Aceite base 20 1000 μg/g ORG-CA8-2Z
Aceite base 75 5000 μg/g ORG-CA8-4Z
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio