Learn More
Tetrahidrato de nitrato de calcio, grado reactivo, para análisis ACS, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium nitrate tetrhydrate |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 13477-34-4 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Densidad | 1.86g/mL |
| Fórmula molecular | CaH8N2O10 |
| Sinónimo | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
| Mostrar más |