Learn More
Nitrato de calcio tetrahidratado, TRC
Código de producto. 30340923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340923 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30340923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14568510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular Ca(NO3)2 4H2O
Cantidad 10 g
Sinónimo Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
SMILES O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 236.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9805