Learn More
Nitrato de calcio tetrahidratado, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10724751 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10724751 500 g 500 GR
10642261 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724751 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1882/53
 Artículo restringido
En stock
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL 149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132 °C
Punto de fusión de 45 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 7
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,15g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.