Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11361749 500 g 500 g
11371749 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11361749 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012364.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Fabricación de otros nitratos, fertilizantes, cerillas
Calcium nitrate tetrahydrate is used as nitrogenous fertilizer and corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cell for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Punto de ebullición 132°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate
Punto de fusión 42°C
Nombre de nota tetrahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-103.0%
Número UN UN1454
Índice Merck 14,1682
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15 (164.09 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.82
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate