Learn More
Nitrato de calcio tetrahidratado, ≥ 99%, (Reactivo ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosSpezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| CAS | 13477-34-4 |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Fórmula molecular | CaH8N2O10 |
| Sinónimo | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
| Clave InChI | MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?