Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 132°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 42°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | White crystalline or powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate