Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15647730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15647730 500 g Poly bottle 500 g
15637730 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15647730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor C1396500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 42°C
Color Incolora
pH 4.0 to 7.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ca(NO3)2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado FCC
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.820g/cu.cm at 20°C