Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234238 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15234238 5 kg 5 Kg
15224238 1 kg 1 KG
15244238 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15234238 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    100.65€ / 5 Kg
    Ahorro 17.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 45.0°C
pH 5.0 to 9.0
Cantidad 5 kg
Gravedad específica 1.86
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Densidad 1.8600g/mL
Fórmula lineal Ca(NO3)2·4H2O
Índice Merck 15,1684
Información de solubilidad Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.