Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 132.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 45.0°C |
| pH | 5.0 to 9.0 |
| Cantidad | 1 kg |
| Gravedad específica | 1.86 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Complexometry) |
| Densidad | 1.8600g/mL |
| Fórmula lineal | Ca(NO3)2·4H2O |
| Índice Merck | 15,1684 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.