Learn More
Nitrato de calcio hidrato, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455250 100 g 100 g
11435250 5 g 5 g
11445250 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044515.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35054-52-5
Fórmula molecular CaN2O6
Peso molecular (g/mol) 164.09
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
SMILES [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate hydrate
Punto de fusión 42°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ca(NO3)2·xH2O
Número UN UN1454
Índice Merck 14,1682
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic
Densidad 1.82 g/mL