Learn More
Nitrato de calcio ACS AR, cristal, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15538694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
POLYSTORMOR
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538694 500 g POLYSTORMOR 500 g
1 options
Código de producto. 15538694 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 423604
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Nitrate
Nombre de nota 4-Hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15
Grado ACS
Envase POLYSTORMOR