Learn More
Óxido de molibdeno y calcio, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium molybdenum oxide |
| Punto de fusión | 965°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Índice Merck | 14,1681 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.01 |
| Porcentaje de pureza | 99.9965% |
| Grado | Puratronic |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |