Learn More
Óxido de molibdeno y calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340278 25 g 25 g
11330278 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-82-4 | CaMoO4 | 200.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-82-4
Fórmula molecular CaMoO4
Peso molecular (g/mol) 200.02
Número MDL MFCD00015976
Clave InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium molybdenum oxide
Punto de fusión 965°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,1681
Nombre IUPAC calcium dioxomolybdenumbis(olate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 4.45 g/mL