Learn More
Óxido de molibdeno y calcio, 99,8 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314847 25 g 25 g
11304847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041865.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-82-4
Fórmula molecular CaMoO4
Peso molecular (g/mol) 200.02
Número MDL MFCD00015976
Clave InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
Nombre IUPAC calcium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium molybdenum oxide
Punto de fusión 965°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,1681
Información de solubilidad Soluble in mineral acids. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Densidad 4.45 g/mL