Learn More
Metóxido de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Methoxide |
| CAS | 2556-53-8 |
| Fórmula molecular | CH4O • 1/2(Ca) |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | AKC 165, Calcium Dimethoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4O.Ca/c1-2;/h2H,1H3; |
| SMILES | [Ca].OC |
| Nombre IUPAC | metanol, sal de calcio |
| Peso molecular (g/mol) | 52.01 |