Learn More
Metaborato de calcio, 99,992 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium metaborate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | Ca(BO2)2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.7 |
| Porcentaje de pureza | 99.992% |
| Olor | Odorless |