Learn More
Metaborato de calcio, 99,992 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322088 5 g 5 g
11332088 25 g 25 g
11342088 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012988.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13701-64-9
Fórmula molecular B2CaO4
Peso molecular (g/mol) 125.694
Número MDL MFCD00049397
Clave InChI ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
Nombre IUPAC calcio;oxido(oxo)borano
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium metaborate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ca(BO2)2
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.7
Porcentaje de pureza 99.992%