Learn More
Mettler Toledo™ DX Kit de membrana de calcio de media celda serie ISE: DX240-Ca 2+
Código de producto. 10279201
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 2 a 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10279201 De 2 a 12 cada uno
1 options
Código de producto. 10279201 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    619.76€ / paquete de 1
    Ahorro 95.24€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
Membrana, solución electrolítica, anillo de identificación (anillo de ID) y funda de adaptador que encaja en cualquier soporte de titulación Mettler Toledo
Para ISE de calcio.
Monte la membrana en el eje de su semicelda ISE y tendrá un nuevo ISE.
  • Ion de medición: Ca -2+
  • Rango de medición: 1 a 1 x 10 -6 mol/L
  • Rango de temperatura: 0° hasta 50 °C
  • Rango de pH óptimo: 2 a 12
  • Tipo de membrana: polímero
  • Material del eje: POM/PVC
  • Electrolito para electrodo de referencia: 3 mol/L KCI
  • Solución ISA: 3 mol/L KCI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de membrana de calcio
Tipo de solución de llenado 3 mol/l de KCI (ISA)
Para utilizar con (aplicación) En ISE de calcio de oro
Material Membrana: polímero; cuerpo; POM/PVC
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Descripción Kit de membrana para ISE de calcio
Intervalo de pH De 2 a 12
Intervalo de medición de concentración 1 a 1 × 10-6 mol/l