Learn More
Malato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Malate |
| CAS | 17482-42-7 |
| Fórmula molecular | C4 H4 O5 . Ca |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Malic acid calcium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O5.Ca/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].OC(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;2-hidroxibutanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 172.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9685 |