Learn More
Lactobionato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Lactobionate |
| CAS | 110638-68-1 |
| Fórmula molecular | 2 C12 H21 O12 . Ca . 2 H2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid Calcium Salt (2:1) Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1 |
| SMILES | O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanoato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 790.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 790.1903 |