Learn More
L-treonato de calcio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467579 500 g 500 g
15447579 100 g 100 g
15457579 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66279.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70753-61-6 | C8H14CaO10 | 310.27 g/mol
Calcium L-threonate is reactant involved in synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones and oxidative degradation to yield oxalate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-treonato de calcio es un reactivo implicado en la síntesis de los hidroxamatos cíclicos y de las oxazinanonas sustituidas y en la degradación oxidativa para producir los complejos de oxalato.
Solubilidad
Soluble en agua. Poco soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70753-61-6
Fórmula molecular C8H14CaO10
Peso molecular (g/mol) 310.27
Número MDL MFCD00077882,MFCD00150824
Clave InChI ZJXGOFZGZFVRHK-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo calcium l-threonate, l-threonic acid calcium salt, calcium 2r,3s-2,3,4-trihydroxybutanoate, calcium threonate, unii-hbb4ypo93u, hbb4ypo93u, calcium bis l-threonate, threonine, calcium salt, bis l-threonic acid calcium salt, butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt 2:1 , 2r,3s
PubChem CID 13388558
Nombre IUPAC calcio;(2R,3S)-2,3,4-trihidroxibutanoato
SMILES [Ca++].OCC(O)C(O)C([O-])=O.OCC(O)C(O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium L-threonate
Punto de fusión >300°C
Color Marrón
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo