Learn More
Hidrato de L-lactato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium-L-lactate Hydrate |
| CAS | 949014-28-2 |
| Fórmula molecular | C6H10CaO6 . x(H2O) |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxypropanoic Acid Calcium Salt Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-(dietoxifosforilmetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 236.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.002 |