Learn More
Solución estándar para ISE de calcio, Mettler Toledo™
Código de producto. 11927521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11927521 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11927521 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51344771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    131.01€ / 500 ml
    Ahorro 4.99€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Descripción ISE estándar Ca 1000 mg/L, 500 mL
Envase 500 mL
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 500 mL