Learn More
Calcium Ionophore A23187 (Free Acid), Fisher BioReagents
Código de producto. 10284963
Cambiar vista
Click to view available options
Microtubo de polietileno; 1 mg
Código de producto.
10284963 Microtubo de polietileno; 1 mg
1 options
Código de producto. 10284963 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5951
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Isolated from Streptomyces chartreusensis
This widely used ionophore increases the permeability of biological membranes for bivalent cations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Ionophore A23187
CAS 52665-69-7
Punto de fusión 182°C
Color Blanco
Envase Poly Micro Tube
Fórmula molecular C29H37N3O6
Número MDL MFCD00151202,MFCD00151202
Cantidad 1 mg
Índice Merck 15, 1642
Rotación específica -50 to -56° (+ or -)
Sinónimo calcimycin, antibiotic a23187, ionophore a23187, calcium ionophore a23187, 4-benzoxazolecarboxylic acid, 5-methylamino-2-3,9,11-trimethyl-8-1-methyl-2-oxo-2-1h-pyrrol-2-yl ethyl-1,7-dioxaspiro 5.5 undec-2-yl methyl-, 6s-6alpha 2s*,3s* ,8beta r* ,9beta,11alpha, spectrum_001976, upcmld-dp093, upcmld-dp093:001, upcmld-dp093:002, upcmld-dp093:003
Clave InChI HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Nombre IUPAC 5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 523.63
PubChem CID 97043288
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.6
Porcentaje de pureza 98% min.
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium ionophore A23187
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.