Learn More
Yoduro de calcio, ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369788 100 g 100 g
11359788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044254.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Used in chemical research and as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-68-8
Fórmula molecular CaI2
Peso molecular (g/mol) 293.887
Número MDL MFCD00010910
Clave InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nombre IUPAC calcio;diyoduro
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spécification
Punto de ebullición 1100°C
Nombre del producto químico o material Calcium iodide
Punto de fusión 784°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.956 g/mL
Índice Merck 14,1677
Información de solubilidad Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.89
Porcentaje de pureza 99.999%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.