Learn More
Yoduro de calcio, ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11359788 25 g 25 g
11369788 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11359788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044254.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Used in chemical research and as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-68-8
Fórmula molecular CaI2
Peso molecular (g/mol) 293.887
Número MDL MFCD00010910
Clave InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nombre IUPAC calcio;diyoduro
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1100°C
Nombre del producto químico o material Calcium iodide
Punto de fusión 784°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1677
Información de solubilidad Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.89
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 3.956 g/mL