Learn More
Yoduro de calcio, polvo, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348037 25 g 25 g
11358037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022395.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensible a la luz e higroscópico
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-68-8
Fórmula molecular CaI2
Peso molecular (g/mol) 293.887
Número MDL MFCD00010910
Clave InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nombre IUPAC calcio;diyoduro
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1100°C
Nombre del producto químico o material Calcium iodide
Punto de fusión 784°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1677
Información de solubilidad Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.89
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 3.956 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium iodide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide