Learn More
Yodato de calcio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15570534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15570534 500 g 500 g
15560534 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15570534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318415000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-80-2
Fórmula molecular CaI2O6
Peso molecular (g/mol) 389.89
Clave InChI UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
PubChem CID 24619
Nombre IUPAC calcio;diyodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium iodate
Punto de fusión 540.0°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ca(IO3)2
Índice Merck 15,1678
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (15°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.89
Porcentaje de pureza ≥96% (Iodometry)
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium iodate