Learn More
Hipoclorito de calcio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30331699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331699 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30331699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14554050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Hypochlorite (Technical Grade)
CAS 7778-54-3
Fórmula molecular Ca(OCl)2
Cantidad 50 g
Sinónimo Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride)
Fórmula InChI InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
SMILES [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
Nombre IUPAC calcio;dihipoclorito
Peso molecular (g/mol) 142.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.8901