Learn More
Hipoclorito de calcio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Hypochlorite (Technical Grade) |
| CAS | 7778-54-3 |
| Fórmula molecular | Ca(OCl)2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1 |
| SMILES | [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl |
| Nombre IUPAC | calcio;dihipoclorito |
| Peso molecular (g/mol) | 142.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.8901 |