Learn More
Hipoclorito de calcio, técnico.
Descripción
El hipoclorito de calcio se utiliza para el saneamiento de piscinas y otras plantas de tratamiento de agua. También se utiliza para desinfectar agua potable, equipos en la industria y superficies y equipos en cocinas. Además, se utiliza para blanquear textiles y papel. También se emplea en limpiadores de baño y detergentes para ropa. Se utiliza como agente oxidante en química orgánica. Participa en la escisión de glicoles, ácidos alfa-hidroxicarboxílicos y cetoácidos para producir aldehídos fragmentados o ácidos carboxílicos respectivamente. Desempeña un papel importante en la reacción del haloformo para preparar cloroformo.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium hypochlorite |
| Punto de fusión | 100°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 1 kg |
| Aspecto | White granular powder |
| Densidad | 2.35 g/cm3 (at 20°C) |
| Información de solubilidad | Soluble aq. soln.. |
| SMILES | [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl |
| Nombre IUPAC | dihipoclorito de calcio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium hypochlorite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite
RU– Solo para uso en investigación