Learn More
Hipoclorito de calcio, téc., granulado, 65 % cloro disponible, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10626291 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10195310 100 g Frasco de plástico 100 g
10417772 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10626291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300340010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-54-3
Fórmula molecular CaCl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.98
Número MDL MFCD00010900
Clave InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Nombre IUPAC calcio;dihipoclorito
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hypochlorite
Punto de fusión 100°C
Nombre de nota tech.
Color Verde o blanco
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Forma física Sólido granulado o gránulos
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Índice Merck 15,1676
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.98
Porcentaje de pureza ≥65% (available Cl)
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hypochlorite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.