Learn More
(-)-hidroxicitrato de calcio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Hydroxycitric Acid Calcium Salt |
| CAS | 921226-01-9 |
| Fórmula molecular | 2 C6 H5 O8 . 3 Ca |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | D-erythro-Pentaric acid, 3-C-carboxy-2-deoxy-, calcium salt (2:3), Calcium (-)-hydroxycitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1 |
| SMILES | [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].O[C@H](C(=O)[O-])[C@@](O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O[C@H](C(=O)[O-])[C@@](O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | tricálcico;(1S,2S)-1,2-dihidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 530.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.8847 |