Learn More
Hidróxido de calcio, TRC
Código de producto. 30344318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344318 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30344318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1455805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular Ca H2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Calcium hydroxide, Calcium hydroxide (8CI), A-Rock, BTTE, Biocalc, CH 2N, CLS-B, Cal-Z, Calbit, Calbreed, Calcicure, Calcium Hydroxide Plus Points, Calcium dihydroxide, Caldic 1000, Caldic 2000, Calen, Calvit, Carboxide, Ecolomaster, HA 20, HA 20 (hydroxide), HP-XL, High Purity Calcium Hydroxide CH, Hydralime, Hydrated Lime, JIS-R 9001, Kalic, Kalkhydrate, Karutekku LT, Kentoku K 100, Limbux, Lime S, Lime Type S, Lime Hydrate, Lime Milk, Lime water, LoFloSorb, Microstar T, Milk of Lime, NICC 3000, NICC 5000, Nekablanc 0, Nekapur 2, Omix C, Precal 54, Rhein CF 1, Rhenofit CF, SA 074, SA 149, Slaked Lime, Soprocal, Sorbacal SP, Sorbacal SPS, Super Microstar, Superia, TP 2B, Tamakalk-Spongiacal, TempCanal, Ultradent-UltraCal XS, Vitacal H, Yukijirushi Shosekkai, Yukijirushisakanyo
Fórmula InChI InChI=1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMILES O[Ca]O
Nombre IUPAC dihidroxicalcio
Peso molecular (g/mol) 74.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9681