Learn More
Hidróxido de calcio, purum p.a., ≥96,0 % (T), Honeywell™
Código de producto. 16625763
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16625763 25 kg
1 options
Código de producto. 16625763 Proveedor Fluka N.º de proveedor 2118125KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
Punto de fusión 580°C
CAS 1305-62-0
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
pH 12 to 13
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular CaH2O2
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nombre IUPAC dihidróxido de calcio
Peso molecular (g/mol) 74.09
Grado Reactivo
Densidad 2.24 g/cm3 (20°C)