Learn More
Hidróxido de calcio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas del FCC y las farmacopeas Europea y de EE. UU., 95-100,5 % (complexométrico), Honeywell
Código de producto. 15661090 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661090 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
1 options
Código de producto. 15661090 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 1203825KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric)
CAS 1305-62-0
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95 to 100.5%
Fórmula molecular CaH2O2
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número MDL MFCD00010901
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nombre IUPAC calcio; dihidróxido
Peso molecular (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Porcentaje de pureza 95 to 100.5% (complexometric)
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 2.24g/mL at 25°C