Learn More
Hidróxido de calcio, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15547904 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Envase:
Balde de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15547904 2 kg Balde de polietileno 2 Kg
1 options
Código de producto. 15547904 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 137205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Hydroxide
CAS 1305-62-0
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Fórmula molecular CaH2O2
Número MDL MFCD00010901
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nombre IUPAC calcio; dihidróxido
Peso molecular (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Balde de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.24kg