Learn More
Hidróxido de calcio, 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15527039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15527039 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15527039 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385610250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para análisis de ultratrazas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 2850.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
Punto de fusión 580.0°C
CAS 1305-62-0
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 54% min. (Ca) (Complexometry)
Fórmula molecular CaH2O2
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número MDL MFCD00010901
Índice Merck 15,1675
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Información de solubilidad Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nombre IUPAC dihidróxido de calcio
Peso molecular (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.