Learn More
Hidróxido de calcio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470503 5000 g 5000 g
11460503 250 g 250 g
11450503 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12650.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    120.65€ / 5000 g
    Ahorro 13.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El hidróxido de calcio se utiliza como floculante en el tratamiento de aguas y aguas residuales. También se utiliza en el tratamiento de agua dulce para elevar el pH del agua, controlando así la corrosión de las tuberías. Se utiliza muy a menudo en la producción de estearato de calcio. Es un ingrediente activo en la cal, el mortero y el yeso. Este compuesto también se utiliza en la industria de refinación de petróleo para la preparación de aditivos para aceites y en la preparación de mezclas secas para la pintura y la decoración. Se aplica como conservante antifúngico y antimicrobiano para las verduras en almacenamiento.
Solubilidad
Soluble en glicerol y ácidos. Ligeramente soluble en agua.Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos fuertes. Incompatible con anhídrido maleico, fósforo, nitroetano, nitrometano, nitroparafinas, nitropropano y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nombre IUPAC calcio; dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número UN UN3262
Índice Merck 14,1673
Información de solubilidad Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 2.24
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide